59271
Filtro de precolumna de alta presión SSI™
10-32 Waters thread
Sinónimos:
COLUMN PREFILTER,WATERS FITTING, 0.5UM, EA
About This Item
Productos recomendados
packaging
pkg of 1 ea
fitting
10-32 Waters thread
General description
Instalación en línea. El disco filtro de acero inoxidable 316 se reemplaza facilmente sin tener que quitar la conexión al extremo de la columna. Presión máxima de operación 15000psi (1054kg/cm2). Para tubo de 1/16 in..
Components
tuercas y férrulas para tubería 1/16 in. incluidas
Legal Information
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)