Documentos clave
58289
Unión Waters®
size 1/16 in., stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiales
stainless steel
envase
pkg of 1 ea
tamaño
1/16 in.
Descripción general
Waters® Union is used for connecting most HPLC columns to a 1/16 in. tubing system.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Waters is a registered trademark of Waters
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3