57928-U
Filtro SPME Polidimetilsiloxano (PDMS)
metal alloy fiber, df 100 μm(PDMS, needle size 23 ga, for use with autosampler
About This Item
Productos recomendados
material
metal alloy fiber
plain red hub
Quality Level
needle size
23 ga
packaging
pkg of 1 × ea
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fiber L
1 cm
matrix active group
PDMS coating
application(s)
food and beverages
compatibility
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
greener alternative category
General description
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMENuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.