57690-U
Accesorios RheFlex® PEEK
Long fitting set, 1/16 in. tubing
Sinónimos:
Polyether Ether Ketone Tube Fittings
About This Item
Productos recomendados
packaging
pkg of 5 ea
compatibility
1/16 in. tubing
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)