57640
Sample Loop for 9010, 9125, and 9725 Injectors
volume 5 μL, PEEK
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
Productos recomendados
Materiales
PEEK
D.E.
1.6 mm
1/16 in.
volumen
5 μL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)