Documentos clave
575653-U
Supelco
Placa de recolección de 96 pocillos profundos cuadrados SPE
well volume 2 mL, polypropylene, pk of 50
Sinónimos:
SPE 96-Well Collection Plate, 2mL, pk 50
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
NACRES:
NB.21
Materiales
polypropylene
envase
pk of 50
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
pocillo volumen
2 mL
aplicaciones
food and beverages
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.