Key Documents
57024
Supelco
Tubo de SPE de polipropileno vacío con frita de PE, porosidad de 20 μm
volume 3 mL, pk of 54
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
material
polypropylene
description
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
packaging
pk of 54
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
3 mL
pore size
20 μm
application(s)
food and beverages
General description
Tubos para EFS (SPE). Estos tubos le permiten rellenar sus propios cartuchos para EFS.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)