56302AST
apHera™ C4 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinónimos:
Polymeric C4 Reversed-Phase Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna para HPLC apHera ™ C4, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Línea del producto
apHera™
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
apHera™
Parámetros
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matriz
polymeric
grupo activo de la matriz
C4 (butyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
300 Å
pH operativo
1-14
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Categorías relacionadas
Descripción general
Features of apHera™ Reversed Phase Columns
- Stable vinyl copolymer base
- Stable pH range 2-12
- 300 angstrom pore size
- Stable in all organic solvents
- Expanded applications: peptides, proteins
- Efficient separation of any basic substance
- Amenability to washing and alkaline solutions
Features of apHera™ Reversed Phase Columns
- Stable vinyl copolymer base
- Stable pH range 2-12
- 300 angstrom pore size
- Stable in all organic solvents
- Expanded applications: peptides, proteins
- Efficient separation of any basic substance
- Amenability to washing and alkaline solutions
Información legal
precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?