55082
Upchurch Tubing Adapter
About This Item
Productos recomendados
material
Tefzel® adapter (one-piece design)
packaging
pkg of 1 ea
fitting
female Luer
10-32 male
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)