55071
Tubing Adapter
1/4-28 female (flat-bottom), 10-32 male (standard)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PEEK adapter (one-piece design)
descripción
for chromatography applications
envase
pkg of 1 ea
calibre diám.
0.030 in.
Adaptador
1/4-28 female (flat-bottom)
10-32 male (standard)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)