548552-U
Smart SPME Fiber Assembly
PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 7 μm (PDMS)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Smart SPME Fiber Assembly, Polydimethylsiloxane (PDMS), df 7 μm(PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, size 23 ga
Materiales
fused silica fiber
green hub
tamaño
23 ga
envase
pkg of 1 ea
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
7 μm (PDMS)
técnicas
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra Al
1 cm
grupo activo de la matriz
PDMS coating
compatibilidad
(for volatiles (MW 60 - 275))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Use the full range of Supelco® SPME fibers with your PAL autosampler system so you can sample smarter