54807
Mono Q® 5/50 GL
10 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 5 mm
Sinónimos:
Amersham Biosciences Ion Exchange Columns
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
Productos recomendados
L × D.I.
5 cm × 5 mm
Nivel de calidad
Matriz
MonoBeads
grupo activo de la matriz
quaternary amine
tamaño de partícula
10 μm
compatibilidad
mode of use ion exchange
Descripción general
Las columnas Mono son unas columnas de alta eficiencia y pH estable diseñadas para obtener un alto rendimiento en separaciones de intercambio iónico de proteínas, péptidos y polinucleótidos, así como en procesos que impliquen mapeo de péptidos y purificación de anticuerpos monoclonales. Las propiedades exclusivas de estas columnas se basan en el soporte MonoBeads, un material de esferas hidrofílicas con la distribución de tamaño de partículas más estrecho disponible en soportes para cromatografía. Esta monodispersión del soporte permite velocidades de flujo altas a presiones relativamente bajas.
Aplicación
Mono columns are used in applications including peptide mapping and monoclonal antibody purification. Mono Q columns have been used to develop a method for high-resolution analysis and purification of oligonucleotide dithioates and to investigate separation of DNA restriction fragments.
Información legal
Mono Q is a registered trademark of Cytiva
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Xianbin Yang et al.
Analytical biochemistry, 306(1), 92-99 (2002-06-19)
A method using a strong anion-exchange liquid-chromatography column, Mono-Q, has been developed for high-resolution analysis and purification of oligonucleotide dithioates, which were synthesized by an automated, solid-phase, phosphorothioamidite chemistry. High-resolution separation of oligonucleotide phosphorodithioates from monothiophosphate impurities was obtained. High-resolution
E Westman et al.
Analytical biochemistry, 166(1), 158-171 (1987-10-01)
Separation of DNA restriction fragments by FPLC ion-exchange chromatography on Mono Q and Mono P columns was investigated. The columns were found to be particularly suitable for the separation of fragments up to 500-600 bp long. Larger fragments can also
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.