53916-U
Ascentis® Express 90 Å RP-Amide (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3 mm, HPLC Column
Sinónimos:
Core-shell (SPP) Fused Core polar embedded HPLC column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ascentis® Express RP-Amide, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L60
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Ascentis®
envase
1 ea of
Parámetros
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 3 mm
superficie
135 m2/g
impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
amide, alkyl phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
90 Å
Intervalo de pH operativo
2-9
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Información legal
Aplicación
Producto relacionado
cartucho de precolumna
obligatorio pero no suministrado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Ascentis Express Fused-Core® columns optimize HPLC experiments with efficient and selective phases for maximum information retrieval.
Innovative particle technology and RP-Amide bonding chemistry enhance chromatography performance for improved peak shape and resolution.
A large variety of cannabinoid drug standards, along with an HPLC method with the Supelco Ascentis® Express RP-Amide column, are presented in this article.
Improve your separation of basic compounds with our Ascentis® Express RP-Amide HPLC columns from the Supelco® portfolio.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.