53536-U
Ascentis® Express Peptide 160 Å ES-C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ascentis® Express Peptide ES-C18, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped: no
envase
pkg of 3 ea
Extensión del etiquetado
4.6% carbon loading
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
5 mm × 2.1 mm
superficie
90 m2/g
Matriz
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
160 Å
pH operativo
1-9
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
obligatorio pero no suministrado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Choose Ascentis® Express Peptide ES-C18 U/HPLC Columns based on Fused-Core® technology for fast and efficient separation of high-molecular weight compounds, such as peptides and small proteins. With a 2.7 µm particle size and rigorous testing, these columns offer reliable results and high efficiency.