Documentos clave
52972-U
Supelco
Supelclean Z-Sep+ SPE Tube
About This Item
Código UNSPSC:
41104018
NACRES:
NB.21
Materiales
PE frit (20/40 μm)
polypropylene hardware
composición
Bed wt., 500 mg
envase
pk of 30 ×
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
6 mL
aplicaciones
food and beverages
Descripción general
This product was developed for pesticide residue analysis in livestock products. Use for samples that contain low or intermediate polarity pesticides.
Información legal
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)