50641-U
Ascentis® Express 90 Å PCS-C18, 2.7 µm HPLC Column
column L × I.D. 100 mm × 2.1 mm, pk of 1 ea
About This Item
Productos recomendados
CofA
current certificate can be downloaded
Nivel de calidad
envase
pk of 1 ea
Extensión del etiquetado
7.5% Carbon loading
temperatura máxima
60 °C (pH2/60; pH7/40)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
columna L × D.I.
100 mm × 2.1 mm
superficie
125 m2/g
Matriz
superficially porous particle particle platform (Fused-Core®)
grupo activo de la matriz
C18 bonding, dimethyloctadecylsilane and positively charged ligand
tamaño de poro
2.7 μm particle size
90 Å average pore size
Intervalo de pH operativo
2-7
técnica de separación
reversed phase
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Nota de análisis
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)