504335
PTFE Tube Adapter with Luer Port
PTFE (with female luer port), for use with 6 mL glass SPE tubes, pk of 24
Sinónimos:
Adaptador de tubo de SPE
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE (with female luer port)
packaging
pk of 24
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with 6 mL glass SPE tubes
Categorías relacionadas
General description
Los adaptadores de tubo responden a muchos propósitos. Pueden ser utilizados para apilar un tubo de SPE encima de otro para proporcionar diversas selectividades. Un barril de jeringuilla vacío más grande se puede apilar encima de un tubo más pequeño de SPE para actuar como depósito más grande de la carga. O, pueden servir como adaptador para los métodos de presión positiva (e.g. de una línea de la jeringuilla o del aire/N2).
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)