Documentos clave
500461
Low Volume Static Mixer (50-250μL)
250 μL cartridge, PEEK
Sinónimos:
ASI PEEK MIXER CARTRIDGE,250UL
About This Item
UNSPSC Code:
41115854
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
PEEK
compatibility
for use with ASI low volume mixer housing
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)