49083
2,4-D
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
presión de vapor
0.4 mmHg ( 160 °C)
Línea del producto
PESTANAL®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
vial of 1000 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
136-140 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Clave InChI
OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?