Merck
48940-U
Supelco
Benzene-d6 solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D6
Número de CAS:
Peso molecular:
84.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Agency
EPA 624
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type surrogate
envase
ampule of 1 mL
concentración
2000 μg/mL in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
c1(c(c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Clave InChI
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)