48563
Benzo[a]anthracene
analytical standard
Sinónimos:
1,2-Benzanthracene, Tetraphene
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 100 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
437.6 °C (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
c1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)cc2c1
InChI
1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H
Clave InChI
DXBHBZVCASKNBY-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP1A2(1544)
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
This application note describes the fast and efficient separation of the EU’s list of 15 + 1 polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) using Ascentis® Express PAH HPLC column.