Merck
46958
Supelco
Acetato de retinil
analytical standard
Sinónimos:
Acetato de retinol, Acetato de vitamina A
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H32O2
Número de CAS:
Peso molecular:
328.49
Beilstein:
1915439
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164500
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type fat soluble vitamin
envase
ampule of 100 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
57-58 °C
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Formato
neat
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(C)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
Clave InChI
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Descripción general
El acetato de retinilo es un éster natural de ácidos grasos de cadena larga de retinol (vitamina A). El acetato de retinilo es adecuado para utilizar en la identificación por retención del analito cuando se utilizan HPLC y GC. No está diseñado para utilizar como patrón de referencia de actividad.
Aplicación
El patrón analítico puede utilizarse también como sigue:
  • Determinación simultánea de nueve vitaminas liposolubles principales― acetato de retinilo, palmitato de retinilo, retinol, α-tocoferol, acetato de α-tocoferol, colecalciferol, ergocalciferol, filoquinona, menaquinona en varias muestras de productos alimentarios comerciales mediante cromatografía de fluidos supercríticos combinada con detección mediante espectrometría de masas
  • Optimización de un método cromatográfico de fluidos supercríticos (SFC) para la estimación simultánea de vitaminas liposolubles (FSV) en aceite de semilla de cáñamo y muestras de aceite de pescado residual, en combinación con un detector de matriz de diodos (DAD)
  • Separación y cuantificación mediante cromatografía de líquidos de alto rendimiento de ésteres de βcaroteno y vitamina A y E en fórmulas para lactantes con detección de fluorescencia (FLD)
  • Análisis de muestras de aceite de cocina para la determinación de vitaminas liposolubles y carotenoides mediante el método de cromatografía de convergencia de ultra rendimiento (UPC2)
  • Estimación de múltiples residuos de la vitamina A y sus derivados en siete muestras de productos cosméticos mediante cromatografía de líquidos combinada con detección UV
Otras notas
Consulte el Certificado de análisis del producto para más información sobre una técnica adecuada para el equipo. Si desea más información, póngase en contacto con el servicio técnico.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Emmanuel K Aklamati et al.
The Journal of nutrition, 140(9), 1588-1594 (2010-07-28)
A survey indicated that high-dose vitamin A (HD-VA) supplements had no apparent effect on vitamin A (VA) status, assessed by serum retinol concentrations, of Zambian children lt 5 y of age. To explore possible reasons for the lack of response
Sunatda Arayachukeat et al.
International journal of pharmaceutics, 404(1-2), 281-288 (2010-11-26)
Retinyl acetate (RA) loaded polymeric nanoparticle (NP) carriers were prepared using two different single polymers, ethyl cellulose (EC) and poly (ethylene glycol)-4-methoxycinnamoylphthaloylchitosan (PCPLC). The stability of RA to aqueous solution and UVA light was significantly improved when encapsulated with PCPLC
Avash J Singh et al.
Pediatric research, 67(6), 619-623 (2010-03-11)
Chronic lung disease (CLD) is a major cause of long-term morbidity in extremely LBW infants with respiratory distress syndrome. Parenteral vitamin A administration decreases the risk of CLD. We tested the hypothesis that intratracheal vitamin A administration with surfactant is
Guangwen Tang et al.
The American journal of clinical nutrition, 89(6), 1776-1783 (2009-04-17)
Genetically engineered "Golden Rice" contains up to 35 microg beta-carotene per gram of rice. It is important to determine the vitamin A equivalency of Golden Rice beta-carotene to project the potential effect of this biofortified grain in rice-consuming populations that
Ling Zhang et al.
Nature, 464(7291), 1058-1061 (2010-03-30)
Cancer chemoprevention uses natural, synthetic, or biological substances to reverse, suppress, or prevent either the initial phase of carcinogenesis or the progression of neoplastic cells to cancer. It holds promise for overcoming problems associated with the treatment of late-stage cancers.
Protocolos
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.