Merck
43835
Supelco
Furathiocarb
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H26N2O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
382.47
Beilstein:
8396473
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCOC(=O)N(C)SN(C)C(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
InChI
1S/C18H26N2O5S/c1-6-7-11-23-16(21)19(4)26-20(5)17(22)24-14-10-8-9-13-12-18(2,3)25-15(13)14/h8-10H,6-7,11-12H2,1-5H3
Clave InChI
HAWJXYBZNNRMNO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)