Merck
43067
Supelco
cis,cis-9,12-Hexadecadienoic acid
analytical standard
Sinónimos:
Palmitolinoleic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H28O2
Número de CAS:
Peso molecular:
252.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCC)=O
InChI
1S/C16H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h4-5,7-8H,2-3,6,9-15H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
RVEKLXYYCHAMDF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)