Merck
42154
Supelco
Dodecanoic-1,2,3,4-13C4 acid
analytical standard
Sinónimos:
Lauric acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C4C8H24O2
Número de CAS:
Peso molecular:
204.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.13
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i9+1,10+1,11+1,12+1
InChI key
POULHZVOKOAJMA-BMHINFNASA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)