Documentos clave
29664-U
Supelco
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) QsertVial
volume 0.3 mL, QsertVial, amber glass vial, natural PTFE/silicone septa (with slit), thread for 9 mm
Sinónimos:
Low Adsorption Vial Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
amber glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa (with slit)
Características
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volumen
0.3 mL
Adaptador
thread for 9 mm
compatibilidad
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
Información legal
QSertVial is a trademark of QIS, Inc.
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.