29053-U
Tapón de rosca (abierto arriba), rosca de 9 mm, con revestimiento
black polypropylene cap, PTFE/silicone/PTFE septum, pkg of 100 ea
About This Item
Materiales
PTFE/silicone/PTFE septum
black polypropylene cap
Características
closure type black polypropylene hole cap
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Adaptador
thread for 9 mm
Descripción general
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)