28866-U
Super Clean (In-Line Design) Gas Purifier
dual trap (hydrocarbon, moisture), for fuel gas, stainless steel
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
Descripción general
Note: Does not include Click-on Connectors, these must be purchased before initial use.
Dimensions:
- Cartridge and Connectors: 11 1/2 in. long x 1 1/4 in. diameter
- Cartridge Only: 7 5/8 in. long x 1 1/4 in. diameter
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)