28311-U
Carbotrap® 349
glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass TD tube
Nivel de calidad
Agency
EPA IP-1B
NIOSH 2549
descripción
Sealed with TDS³ Storage Container
Línea del producto
Carbotrap®
Características
fritted
preconditioned
envase
pkg of 1 ea
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × D.I. × L
6 mm × 4 mm × 7 in.
Matriz
Carbopack™ Y graphitized carbon black (GCB)
Carbopack™ graphitized carbon black (GCB) (B)
Carbotrap® 349 (Packed with Carbopack Y, Carbopack B, Carboxen-1003)
Carboxen® 1003 carbon molecular sieve (CMS)
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
categoría alternativa más sostenible
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)