27408
Insert for Shell Vial
volume 0.05 mL, glass, conical, with bottom spring, O.D. × H × I.D. 6 mm × 25 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
material
glass
description
Mandrel precision point
feature
conical
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
6 mm × 25 mm × 4.6 mm
volume
0.05 mL
compatibility
for use with vial with 6 mm opening
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)