Documentos clave
26262
SGE Gas Tight Syringe
25R-GT, volume 25 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Sinónimos:
SYRINGE SGE 25UL RN GASTIGHT®, PT#2, 25GA
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
25 ga
feature
removable needle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 003250
needle L × O.D.
50 mm × 0.50 mm
volume
25 μL
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
replacement part
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Continuous flow 2H/1H and 18O/16O analysis of water samples with dual inlet precision.
Gehre, M., et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 18.22, 2650-2660 (2004)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)