Documentos clave
24886-U
Supelco
Septum, Barrier
aluminum/silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
barrier (silicone bonded to aluminum)
descripción
aluminum/silicone
septum type: Barrier
envase
pkg of 100 ea
Parámetros
250 °C temp. limit
D.E.
18 mm
diám. × grosor
18 mm × 0.060 in.
compatibilidad
for use with 22 mL vial
for use with screw cap, 20-400
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)