24408
SGE Microvolume Syringe
1BR-7, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamaño de la aguja
23 ga
descripción
Plunger-in-needle syringe
Características
Plunger -in-needle (8mm OD barrel)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 000505
aguja L × D.E.
70 mm × 0.63 mm
volumen
1 μL
compatibilidad
for use with Phillips/Unicam S8 and 4700 GC Autosystem
Aplicación
pieza de repuesto
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)