24308
β-DEX™ 325
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Sinónimos:
β-DEX™ 325, 30M .25MM .25UM
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica
descripción
GC capillary column
Parámetros
30-230 °C temperature
Valor Beta
250
df
0.25 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
grupo activo de la matriz
non-bonded; 25% 2,3-di-O-methyl-6-O-TBDMS-β-cyclodextrin in SPB-20 poly(20% phenyl/80% dimethylsiloxane) phase
aplicaciones
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
tipo de columna
capillary chiral
técnica de separación
chiral
Descripción general
Aplicación
Resistencia química o física
- 30 °C to 230 °C
Otras notas
Información legal
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?