24154
Columna capilar para GC VOCOL®
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.50 μm
Sinónimos:
FS CAP VOCOL® 60M 1.5UM .25MM
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Agency
EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2
NIOSH 1003
suitable for EPA 601
Parámetros
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
42
df
1.50 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
60 m × 0.25 mm
aplicaciones
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
tipo de columna
capillary intermediate polar
Descripción general
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Aplicación
Otras notas
Información legal
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Residual Solvents from Food Packaging
Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
Protocolos
Se probaron el alto rendimiento, la fiabilidad y la reproducibilidad de la microextracción en fase sólida en espacio de cabeza (HS-SPME) en combinación con cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) para la determinación de los compuestos orgánicos volátiles (COV) en agua en un ensayo interlaboratorio. La nueva ISO 17943 en la que se utiliza HS-SPME supone una mejora de los métodos oficiales existentes para esta determinación en cuanto a sensibilidad y selectividad.
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
Contenido relacionado
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
La cromatografía de gases separa los compuestos volátiles de la fase gaseosa y se aplica en diversas industrias para el control de calidad.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.