Merck
24034
Supelco
Columna para GC capilar SP®-5
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
Materiales
fused silica
Nivel de calidad
Agency
meets requirements for USP G27 and G36
Parámetros
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
250
df
0.25 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
grupo activo de la matriz
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
tipo de columna
capillary non-polar
Descripción general
Aplicación: Esta columna no polar de uso general proporciona principalmente un orden de elución por punto de ebullición con un ligero aumento en la selectividad, en especial para los compuestos aromáticos.
Código USP: Esta columna cumple los requisitos G27 y G36 de la USP .
Fase:
  • Ligada
  • Poli(difenil al 5 %/dimetil siloxano al 95 %)
Temperatura Límites:
  • ≤0,32 mm D.I., <2 μm: de -60 °C a 320 °C (isotérmica o programada)
  • ≤0,32 mm D.I., ≥2 μm: de -60 °C a 300 °C (isotérmica o programada)
  • ≥0,53 mm D.I., <2 μm: de -60 °C a 300 °C (isotérmica ) o 320 °C (programada)
  • ≥0,53 mm D.I., ≥2 μm: de -60 °C a 260 °C (isotérmica ) o 280 °C (programada)
Aplicación
La columna para GC capilar SPB®-5 se utilizó para la especiación de compuestos de nitrógeno (cuantitativamente), que son de naturaleza polar y algo básica, con detección mediante quimioluminiscencia. También puede utilizarse como fase estacionaria para la determinación del nivalenol y el desoxinivalenol en los cereales mediante cromatografía de gases con detector de captura de electrones. Además, también puede encontrar aplicación en su utilización como fase estacionaria en la cromatografía de gases con columna capilar para la determinación de esteroles.
Otras notas
Ofrecemos una gran variedad de accesorios para cromatografía, entre ellos jeringas analíticas
Información legal
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Determination of nivalenol and deoxynivalenol in cereals by electron-capture gas chromatography.
Scott PM
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 69 (5), 889-893 (1985)
V Gajdůsková et al.
Veterinarni medicina, 37(8), 471-478 (1992-08-01)
Occurrence of individual polychlorinated biphenyl (PCB) congeners in the environment, foodstuffs and other biological materials was assessed. Analysis of specific PCB congeners (28, 52, 101, 138, 153, 180), occurring in animal raw materials and foodstuffs most frequently, has been implemented.
Luisito Cercaci et al.
Journal of chromatography. A, 985(1-2), 211-220 (2003-02-13)
The sterol composition of extra virgin olive oil is very characteristic and, thus, has become a helpful tool to detect adulterations with other vegetable oils. Special attention has been addressed to the separate determination of the free and esterified sterol
J M Jurado et al.
Talanta, 106, 14-19 (2013-04-20)
4-Methylsterols and 4,4-dimethylsterols of 47 samples of subcutaneous fat from Iberian pigs reared on two different fattening systems, "Extensive" and "Intensive", have been analyzed by GC-MS and GC-FID. The lipids were extracted by melting the subcutaneous fat in a microwave
Zhihua Fan et al.
Environmental science & technology, 40(19), 6051-6057 (2006-10-21)
A sensitive, simple, and cost-effective passive sampling methodology was developed to quantify personal exposure to gaseous polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). A Fan-Lioy passive PAH sampler (FL-PPS) is constructed from 320 sections of 1-cm long SPB-5 GC columns (0.75-mm i.d. and