Merck
22471
Supelco
Férula de columna rellena Supeltex M-2A, 1/4 pulgadas D.E. columna
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 50 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
Características
ferrule type universal (general purpose)
envase
pkg of 50 ea
D.I.
1/4 in.
compatibilidad
1/4 in. O.D. Column
Descripción general
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature:
400 °C
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)