Merck
22350-U
Chart Paper for Recorder
chart type, blank roll
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.54
Características
chart type blank roll
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Agilent/HP 5181-1219 (OEM)
compatibilidad
for use with Agilent/HP 3394, 3395, or 3396
Aplicación
Analog signal from the chromatograph may be connected to a recorder with chart paper speed of 5 min/in. during an analysis to measure Glutethimide concentrations in the serum and cerebrospinal fluid (CSF) using gas chromatography.
Otras notas
Equivalente a referencia de fabricante No. 5181-1219.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A.V.Bakshi U.A.Bakshi
Electronic Measurements & Instrumentation (2008)
Comparison of glutethimide concentration in the serum and cerebrospinal fluid of humans in drug overdose.
M Gold et al.
Clinical chemistry, 19(10), 1158-1161 (1973-10-01)
John Kenkel
Analytical Chemistry for Technicians , 366-366 (1994)