22285
Push Button Valve
for use with Hamilton TLL syringes
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE Mininert valve
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
654051
VICI Precision Sampling
compatibility
for use with Hamilton TLL syringes
General description
Esta práctica válvula Minert proporcina a su jeringa capacidad para almacenar la muestra. Funciona con un botón de mando y tiene cuerpo de Teflón con un vástago de válvula miniatura de acero inoxidable.
Application
Push button valve has been used in headspace analysis of volatile compounds in equilibrium partitioning in closed systems (EPICS) bottles using GC coupled with laboratory computing integrator. It has also been used in gas sampling procedure for analysing gas compositions in hypertrophic lake.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Measurement of Henry's law constants for C1 and C2 chlorinated hydrocarbons.
Environmental Science & Technology, 21.2, 202-208 (1987)
Fluxes of methane and carbon dioxide from a small productive lake to the atmosphere.
Biogeochemistry, 49.1, 1-19 (2000)