Key Documents
22274
Jeringa de muestreo de precisión Valco®, gama A-2, aguja extraíble
volume 2000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Sinónimos:
SYRINGE,PS-A-2,2ML
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
description
Series A-2
feature
removable needle Series A2
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
VICI 050034
needle L × O.D. × I.D.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
volume
2000 μL
General description
Series A-2-Aguja Extraible: Una económica aguja con aplicación general, cerrada herméticamente a presiones de 250 psi para evitar fuga de gases y líquidos.
Legal Information
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)