22123-U
Toggle Valve
brass, 1/8 in. angle arms
Sinónimos:
Swagelok® 0GS2-A,BRASS TOGGLE VALVE 1/8X1/8A EA
About This Item
Productos recomendados
Materiales
brass
Adaptador
1/8 in. angle arms
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)