21217
GC Stationary Phase
phase 1,2,3-tris(2-Cyanoethoxy)propane (TCEP), bottle of 50 g
About This Item
Productos recomendados
envase
bottle of 50 g
Nivel de calidad
Parámetros
0-175 °C temp. range
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
grupo activo de la matriz
1,2,3-tris(2-Cyanoethoxy)propane (TCEP) phase
solubilidad
chloroform/methanol (2:1): soluble
tipo de columna
packed GC
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)