20298
Molecular Sieve, 5Å
water vapor trap refill, volume ~460 cc
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Molecular Sieve 5A Water Vapor Trap Refill, volume ~460 cc
Formulario
solid
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
volumen
~460 cc
tamaño de partícula
8-12 mesh
tamaño de poro
5 Å
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)