10478-U
Carboxen® Carbon Adsorbent
matrix Carboxen® 1000, 60-80 mesh, bottle of 10 g
Sinónimos:
carbon adsorbent, CMS, 40-60 mesh
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Carboxen® Adsorbent, matrix Carboxen® 1000, 60-80 mesh, bottle of 10 g
Línea del producto
Carboxen®
Nivel de calidad
Formulario
powder
envase
bottle of 10 g
técnicas
LPLC: suitable
superficie
~1200 m2/g
Matriz
Carboxen® 1000
grupo activo de la matriz
carbon
tamaño de partícula
60-80 mesh
tamaño de poro
~0.16 cm3/g mesoporosity
~0.25 cm3/g macroporosity
~0.44 cm3/g microporosity
~10-12 Å pore diameter
densidad
~0.47 g/mL (free fall density)
técnica de separación
reversed phase
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Spherical
- Hard (ball pan hardness >98%)
- Stable up to 400°C
- High purity
- Easy to pack
- Stable over entire pH range
- Do not create backpressure
- High osmotic shock stability
- Tapered pore sizing (from macro- to meso- to micro-)
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.