10286
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep B, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
envase
bottle of 75 cc
fabricante / nombre comercial
Hayes Separation Inc
Parámetros
190 °C temp. limit
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
superficie
~608 m2/g
Matriz
HayeSep B
tamaño de partícula
80-100 mesh
densidad
~0.33 g/mL (free fall density)
Descripción general
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)