ZRB2688
Anti-Adiponectin Antibody, clone 1D19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Anti-Mucin-2 Antibody, clone 2C8 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, 30 kDa adipocyte complement-related protein, ACRP30, Adipocyte C1q and collagen domain-containing protein, Adipocyte complement-related 30 kDa protein, Adipose most abundant gene transcript 1 protein, Gelatin-binding protein, apM-1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D19, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 26.41 kDa
observed mol wt ~31 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... ADIPOQ(9370)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Botting in Human kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Adiponectin Human kidney tissue lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis (IHC(P)): A 1:1000 dilution of this antibody detected Adiponectin in Human kidney tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Adiponectin peptide with a KD value of 3.7 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunofluorescence Analysis (IF): A 1:1000 dilution of this antibody detected Adiponectin in Human kidney tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)