Z764892
CryoFile® freezer box, for batching and storing cryogenic vials or ampules
white
Sinónimos:
freezer containers, storage boxes, storage containers
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cardboard (Water repellent)
Características
Holds 81 x 1.2-2 mL tubes
envase
pkg of 15 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W651603
técnicas
cryopreservation: suitable
L × An × Al
130 mm × 130 mm × 52 mm
color
white
Descripción general
The box withstands cryogenic temperatures to 196°C.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)