Z743345
Laser Cryo-Clear® labels
for 1.5 mL tubes, L × W 1.28 in. × 0.5 in., pkg of 1700 pkg
About This Item
Código UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
envase
pkg of 1700 pkg
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech CLEAR-170
técnicas
cryopreservation: suitable
L × An
1.28 in. × 0.5 in.
Descripción general
Laser Cryo-Clear® labels
Información legal
Cryo-Clear is a registered trademark of Diversified Biotech
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)