Z740231
TLC Aluminum Sheets
L × W 5 cm × 7.5 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
About This Item
Productos recomendados
Materiales
aluminum support
silica gel 60 matrix
Nivel de calidad
Características
binder Polymeric
fluorescent indicator
envase
pkg of 20 ea
fabricante / nombre comercial
EMD Millipore® 1.05549.0001
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × An
5 cm × 7.5 cm
capa grosor
200 μm
tamaño de partícula
10-12 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)