Z720836
Nunclon® Δ Multidishes
24 wells, flat bottom
Sinónimos:
cell culture plate, cell culture treated plate, multiwell plate
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
round wells
esterilidad
sterile; γ-irradiated
Características
lid
envase
case of 85 ea
fabricante / nombre comercial
Nunc 142485
volumen máximo
1 mL
tamaño
24 wells
superficie
1.9 cm2
pocillo volumen máximo
1 μm
volumen de trabajo
1 mL
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)